Läs mer
5-klor-2-(metyltio)pyrimidin-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10212872
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10212872 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10222872 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10575524 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10212872 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10252DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 61727-33-1
Molekylformel C6H5ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 204.628
MDL-nummer MFCD00173907
InChI-nyckel SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthio, 5-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-5-chloro-2-methylthio pyrimidine, 5-chloro-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, zlchem 91, oleosol fast red bl, oleosol fast red gl
PubChem CID 725711
IUPAC-namn 5-klor-2-metylsulfanylpyrimidin-4-karboxylsyra
LEDER CSC1=NC=C(C(=N1)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.64
Procent renhet 97%