Läs mer
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 95%
Produktkod. 15451669
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451669 1 g 1g
15448936 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15451669 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H64456.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 35375-74-7
Molekylformel C7H4ClF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.566
MDL-nummer MFCD01312277
InChI-nyckel AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
PubChem CID 2773813
IUPAC-namn 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
LEDER C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 112°C to 114°C
Färg Yellow
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 240.57
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid