Läs mer
5-klor-2-nitro-4-(trifluormetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10612695
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10612695 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10009271 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10282542 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10612695 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD04371DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 35375-74-7
Molekylformel C7H4ClF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.566
MDL-nummer MFCD01312277
InChI-nyckel AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
PubChem CID 2773813
IUPAC-namn 5-klor-2-nitro-4-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 240.57
Procent renhet 97%