missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5'-Chloro-2'-nitro-N-phenyl-malonanilic Acid-d5 Ethyl Ester, TRC

Produktkod. 30359506
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359506 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30359506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37432750MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5'-Chloro-2'-nitro-N-phenyl-malonanilic Acid-d5 Ethyl Ester
CAS 129973-74-6
Molekylformel C17H10D5ClN2O5
Kvantitet 50 mg
Synonym 3-[(5-Chloro-2-nitrophenyl)phenylamino]-3-oxo-propanoic Acid-d5 Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H15ClN2O5/c1-2-25-17(22)11-16(21)19(13-6-4-3-5-7-13)15-10-12(18)8-9-14(15)20(23)24/h3-10H,2,11H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(N(C(=O)CC(=O)OCC)c2cc(Cl)ccc2[N+](=O)[O-])c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn ethyl 3-(5-chloro-2-nitro-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)anilino)-3-oxopropanoate
Molekylvikt (g/mol) 367.8
Formel vikt 367.0983
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.