missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5'-Chloro-2'-nitro-N-phenyl-malonanilic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-Chloro-2'-nitro-N-phenyl-malonanilic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 22316-45-6 |
| Molekylformel | C17H15ClN2O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-[(5-Chloro-2-nitrophenyl)phenylamino]-3-oxo-propanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClN2O5/c1-2-25-17(22)11-16(21)19(13-6-4-3-5-7-13)15-10-12(18)8-9-14(15)20(23)24/h3-10H,2,11H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(=O)N(c1ccccc1)c2cc(Cl)ccc2[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | ethyl 3-(N-(5-chloro-2-nitrophenyl)anilino)-3-oxopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.76 |
| Formel vikt | 362.0669 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?