Läs mer
5-kloro-2-nitroanilin, 97 %
Produktkod. 11403584
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403584 25 g 25g
11493574 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403584 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11241.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1635-61-6 | C6H5ClN2O2 | 172,568 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1635-61-6
Molekylformel C6H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.568
MDL-nummer MFCD00007776
InChI-nyckel ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 3-chloro-6-nitroaniline, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, aniline, 5-chloro-2-nitro, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, unii-656xjm4con, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, ccris 8934, 5-chloro-2-nitro aniline
PubChem CID 74218
IUPAC-namn 5-klor-2-nitroanilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-nitroaniline
Smältpunkt 124 °C till 128 °C
Odör Svag, karakteristisk
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2237
Beilstein 2210201
Formel vikt 172.57
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.