Läs mer
5-Kloro-2-nitroanilin, TRC
Produktkod. 30350133
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30350133 5 g
1 options
Produktkod. 30350133 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3737705G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-nitroaniline
CAS 1635-61-6
Molekylformel C6H5ClN2O2
Kvantitet 5 g
Synonym 5-Chloro-2-nitro-benzenamine, 5-Chloro-2-nitro-aniline, 1-Nitro-2-amino-4-chlorobenzene, 2-Amino-4-chloro-1-nitrobenzene, 2-Amino-4-chloronitrobenzene, 2-Nitro-5-chloroaniline, 3-Amino-4-nitrochlorobenzene, 3-Chloro-6-nitroaniline, 5-Chlor-2-nitroanilin, 5-Chloro-2-nitroaniline, 5-Chloro-2-nitrobenzenamine, 5-Chloro-2-nitrophenylamine, NSC 400866
InChI formel InChI=1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,8H2
LEDER Nc1cc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-kloro-2-nitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 172.57
Formel vikt 172.004