Läs mer
5-Chloro-2-nitroanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-nitroanisole |
| CAS | 6627-53-8 |
| Molekylformel | C7H6ClNO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Chloro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Chloro-2-nitroanisole, 1-Chloro-3-methoxy-4-nitrobenzene, 2-Methoxy-4-chloronitrobenzene, 2-Nitro-5-chloroanisole, 3-Methoxy-4-nitro-1-chlorobenzene, 4-Chloro-2-(methyloxy)-1-nitrobenzene, 4-Chloro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 4-Chloro-2-methoxynitrobenzene, 5-Chloro-2-nitroanisole, 5-Chloro-2-nitrophenyl Methyl Ether, NSC 60112 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-methoxy-1-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vikt | 187.0036 |