Läs mer
5-klor-2-nitrobensamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317396
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317396 2 g 2g
11327396 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09380.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 40763-96-0 | C7H5ClN2O3 | 200.578 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40763-96-0
Molekylformel C7H5ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 200.578
MDL-nummer MFCD00017509
InChI-nyckel MKHXTOPPKVFSFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 5-chloro-2-nitro, acmc-209jgl, 5-chloro-2-nitrobenzamid, 2-nitro-5-chlorobenzamide, 2-carbamoyl-4-chloronitrobenzene, 5-chloro-2-nitrobenzamide
PubChem CID 2723672
IUPAC-namn 5-klor-2-nitrobensamid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-nitrobenzamide
Smältpunkt 155°C to 159°C
Kvantitet 2 g
Beilstein 2267797
Formel vikt 200.58
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.