Läs mer
5-klor-2-nitrobensoesyra, 99 %
Produktkod. 11474124
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474124 100 g 100g
11454124 5 g 5g
11464124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474124 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12493.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 2516-95-2 | C7H4ClNO4 | 201,562 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2516-95-2
Molekylformel C7H4ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 201.562
MDL-nummer MFCD00007290
InChI-nyckel ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro, 2-nitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-6-nitrobenzoic acid, 5-chloro-2-nitro-benzoic acid, pubchem4586, acmc-209ghs, rarechem al bo 1106, timtec-bb sbb009922, 2-nitro-5-chlorobenzoate
PubChem CID 17286
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 1963952
Formel vikt 201.57
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.