Läs mer
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-nitrodiphenylamine |
| CAS | 25781-92-4 |
| Molekylformel | C12H9ClN2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Chloro-2-nitro-N-phenyl-benzenamine, 5-Chloro-2-nitro-diphenylamine, 2-Nitro-5-chlorodiphenylamine, 5-Chloro-2-nitro-N-phenylbenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClN2O2/c13-9-6-7-12(15(16)17)11(8-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1Nc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-nitro-N-phenylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.67 |
| Formel vikt | 248.0353 |