Läs mer
5-Kloro-2-oxindol-1-karboxamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-oxindole-1-carboxamide |
| CAS | 100599-06-2 |
| Molekylformel | C9H7ClN2O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClN2O2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13)12(7)9(11)14/h1-3H,4H2,(H2,11,14) |
| LEDER | NC(=O)N1C(=O)Cc2cc(Cl)ccc12 |
| IUPAC-namn | 5-kloro-2-oxo-3H-indol-1-karboxamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.62 |
| Formel vikt | 210.0196 |