Läs mer
5-Chloro-2-oxindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-indolinone |
| CAS | 17630-75-0 |
| Molekylformel | C8 H6 Cl N O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2H-Indol-2-one, 5-chloro-1,3-dihydro-, 2-Indolinone, 5-chloro- (8CI), Oxindole, 5-chloro- (6CI), 5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 5-Chloro-2-oxindole, 5-Chloro-2-oxoindoline, 5-Chloroindol-2-one, 5-Chlorooxindole |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11) |
| LEDER | Clc1ccc2NC(=O)Cc2c1 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-1,3-dihydroindol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.592 |
| Formel vikt | 167.0138 |