Läs mer
5-Chloro-2-pentanone, 94%
Produktkod. 11433993
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433993 25 g 25g
11443993 100 g 100g
11354659 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10269.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5891-21-4 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
5-klor-2-pentanon används vid framställning av förstörbara ytaktiva ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 5-klor-2-pentanon används vid framställning av förstörbara ytaktiva ämnen
.
Löslighet Löslig i kloroform och metanol
.
Anmärkningar
förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5891-21-4
Molekylformel C5H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 120.576
MDL-nummer MFCD00001008
InChI-nyckel XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-pentanone, 2-pentanone, 5-chloro, 1-chloro-4-pentanone, 3-chloropropyl methyl ketone, 2-pentanone 5-chloro, 1-chloro-4-oxopentane, pubchem17207, 3-acetylpropyl chloride, 5-chloro-pentan-2-one, 5-chloranylpentan-2-one
PubChem CID 79993
IUPAC-namn 5-klorpentan-2-on
LEDER CC(=O)CCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-pentanone
Kokpunkt 63°C to 64°C (12 mmHg)
Flampunkt 35°C (95°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1098490
Formel vikt 120.58
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.