Läs mer
5-Kloro-2-pentanon etylenketal, 97 %
Produktkod. 10563911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10563911 5 g Glasflaska 5g
10184320 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10563911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166040050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 5978-08-5 | C7H13ClO2 | 164,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5978-08-5
Molekylformel C7H13ClO2
Molekylvikt (g/mol) 164.63
MDL-nummer MFCD00003217
InChI-nyckel OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 73 °C till 76 °C (7,0 mmHg)
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4490 till 1,451
Kvantitet 5 g
Synonym 2-3-chloropropyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 5-chloro-2-pentanone ethylene ketal, 2,2-ethylenedioxy-5-chloropentane, 1,3-dioxolane, 2-3-chloropropyl-2-methyl, 5-chloro-2-pentanoneethyleneketal, acmc-20am4f, oferirwchsojjt-uhfffaoysa, 1-chloro-4-pentanone ethylene ketal, 1, 2-3-chloropropyl-2-methyl, 5-chloro-2-pentanone ethylene acetal
LEDER CC1(OCCO1)CCCCl
IUPAC-namn 2-(3-klorpropyl)-2-metyl-l,3-dioxolan
PubChem CID 80079
Formel vikt 164.63
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.