Läs mer
5-Chloro-2-pyridinol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11359636 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. 11359636
Brand: Thermo Scientific Acros 159390100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-pyridinol
Namnnotering 99%
CAS 4214-79-3
Smältpunkt 164.4°C to 165.2°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H4ClNO
Linjär formel Cl(C5H3N)OH
MDL-nummer MFCD00006275
Kvantitet 10 g
Beilstein 21,II,32
Synonym 5-chloro-2-hydroxypyridine, 5-chloropyridin-2-ol, 5-chloro-2-pyridinol, 5-chloropyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-chloropyridine, 5-chloro-2-pyridol, 5-chloro-2 1h-pyridinone, 5-chloro-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-chloro, unii-r7a6f5d3ky
InChI-nyckel SZFUWUOHDRMCKD-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CNC(=O)C=C1
IUPAC-namn 5-chloro-1H-pyridin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 129.54
PubChem CID 77889
Formel vikt 129.55
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxy-5-chloropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.