missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-2-thiazol-4-yl-1H-benzoimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-thiazol-4-yl-1H-benzoimidazole |
| CAS | 142383-75-3 |
| Molekylformel | C10 H6 Cl N3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Chloro Tiabendazole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6ClN3S/c11-6-1-2-7-8(3-6)14-10(13-7)9-4-15-5-12-9/h1-5H,(H,13,14) |
| LEDER | Clc1ccc2nc([nH]c2c1)c3cscn3 |
| IUPAC-namn | 4-(6-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.693 |
| Formel vikt | 234.997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?