Läs mer
5-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 97%
Produktkod. 10639384 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10639384 1 g Glass bottle 1g
10239740 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10639384 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405080010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7283-96-7 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7283-96-7
Molekylformel C5H3ClOS
Molekylvikt (g/mol) 146.59
MDL-nummer MFCD00047090
InChI-nyckel VWYFITBWBRVBSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-formylthiophene, 2-chloro-5-formylthiophene, 5-chlorothiophene-2-aldehyde, 5-chloro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-chloro-2-thiophene-carboxaldehyde, pubchem7742
PubChem CID 81700
IUPAC-namn 5-chlorothiophene-2-carbaldehyde
LEDER ClC1=CC=C(S1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Tan to White
Densitet 1.3760g/mL, 1.376
Kokpunkt 94°C (18.0 mmHg)
Flampunkt 98°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.6040 to 1.606
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 146.6
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.