Läs mer
5-Chloro-2-Thiophenecarboxylic Acid 4-Nitrophenyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-Thiophenecarboxylic Acid 4-Nitrophenyl Ester |
| CAS | 1450877-56-1 |
| Molekylformel | C11H6ClNO4S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Thiophenecarboxylic acid, 5-chloro-, 4-nitrophenyl ester (ACI), 4-Nitrophenyl 5-chloro-2-thiophenecarboxylate (ACI), 4-Nitrophenyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6ClNO4S/c12-10-6-5-9(18-10)11(14)17-8-3-1-7(2-4-8)13(15)16/h1-6H |
| LEDER | O[13C]([13C@@]([15NH2])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[15N]=[N]=N)=O.Cl |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl) 5-chlorothiophene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.69 |
| Formel vikt | 282.9706 |