Läs mer
5-kloro-2-tioffenkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30134191
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134191 50 g
30008783 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42050050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24065-33-6
Molekylformel C5 H3 Cl O2 S
Molekylvikt (g/mol) 162.59
Synonym 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid, 2-Chloro-5-carboxythiophene, 2-Chloro-5-thiophenecarboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Chlorothiophen-2-carboxylic acid, NSC 14776
IUPAC-namn 5-klorothiofen-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1ccc(Cl)s1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Formel vikt 161.9542