Läs mer
5-kloro-2-toluidin, TRC
Produktkod. 30350266
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30350266 10 g
1 options
Produktkod. 30350266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42160510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methylaniline
CAS 95-79-4
Molekylformel C7 H8 Cl N
Kvantitet 10 g
Synonym Fast Red KB Base (6CI), o-Toluidine, 5-chloro- (8CI), 5-Chloro-2-methylbenzenamine, 2-Amino-4-chlorotoluene, 2-Methyl-5-chloroaniline, 3-Chloro-6-methylaniline, 4-Chloro-2-aminotoluene, 5-Chloro-2-methylaniline, 5-Chloro-2-methylphenylamine, 5-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, Acco Fast Red KB base, Ansibase Red KB, Azoene Fast Red KB base, Fast Red KB amine, Fast Red KB salt, Fast Red KB salt Supra, Fast Red KB-T Base, Fast Red KBS salt, Genazo Red KB soln, Hiltonil Fast Red KB base, Metrogen Red Former KB soln, NSC 7094, Naphthosol Fast Red KB base, Pharmazoid Red KB, Red KB base, Spectrolene Red KB, Stable Red KB base
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
LEDER Cc1ccc(Cl)cc1N
IUPAC-namn 5-kloro-2-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 141.6
Formel vikt 141.0345