Läs mer
5-klor-2-(triklormetyl)bensimidazol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10397360 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10397360 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10397360 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 185300050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
Namnnotering 95%
CAS 3584-66-5
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 223°C to 229°C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H4Cl4N2
MDL-nummer MFCD00005595
Kvantitet 5 g
Synonym 5-chloro-2-trichloromethyl benzimidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzo d imidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzimidazole, 6-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzimidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-3h-1,3-benzodiazole, acmc-20am4z, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzoimidazole
InChI-nyckel SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC=C2N=C(NC2=C1)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 6-klor-2-(triklormetyl)-lH-bensimidazol
Molekylvikt (g/mol) 269.93
PubChem CID 77134
Formel vikt 269.94
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.