Läs mer
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15484957
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484957 250 mg 250mg
15474957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32259.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 326-64-7
Molekylformel C7H5ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 211.568
MDL-nummer MFCD06410919
InChI-nyckel KSBUTBXMRFVLND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoro methoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 5-chloro-2-trifluoromethoxy, 5-chloro-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-4-chlorotrifluoro-methoxybenzene, 5-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
PubChem CID 10932748
IUPAC-namn 5-chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)N)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Kvantitet 250 mg
Brytningsindex 1.485
UN-nummer UN2810
Formel vikt 211.57
Procent renhet 97%