Läs mer
5-klor-2-(trifluormetoxi)anilin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10892251
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10892251 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10892251 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00234DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 326-64-7
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H5ClF3NO
Synonym 5-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoro methoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 5-chloro-2-trifluoromethoxy, 5-chloro-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-4-chlorotrifluoro-methoxybenzene, 5-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
InChI-nyckel KSBUTBXMRFVLND-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)N)OC(F)(F)F
IUPAC-namn 5-klor-2-(trifluormetoxi)anilin
Molekylvikt (g/mol) 211.568
PubChem CID 10932748
Formel vikt 211.57
Procent renhet 97%