Läs mer
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15434177
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15434177
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31584.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1092461-15-8
Molekylformel C8H4ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.56
MDL-nummer MFCD11519353
InChI-nyckel VJRCCSALVWMZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, jrd
PubChem CID 46835525
IUPAC-namn 5-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
LEDER FC(F)(F)OC1=C(C=O)C=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brytningsindex 1.4755
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 224.57
Procent renhet 97%