Läs mer
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15417965
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15417965
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31977.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1092461-25-0
Molekylformel C8H3ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 221.563
MDL-nummer MFCD11519364
InChI-nyckel MBALELAICTYSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, jrd, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 57364464
IUPAC-namn 5-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)C#N)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Kvantitet 250 mg
Brytningsindex 1.4735
UN-nummer UN3276
Formel vikt 221.57
Procent renhet 97%