Läs mer
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15475367
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15475367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32620.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1092461-19-2
Molekylformel C8H5BrClF3O
Molekylvikt (g/mol) 289.476
MDL-nummer MFCD11519358
InChI-nyckel NVZXASWBNNGRKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-chloro-1-trifluoromethoxy benzene, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzyl bromide, jrd
PubChem CID 57372372
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Brytningsindex 1.5
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 289.48
Procent renhet 97%