Läs mer
5-klor-3-(klormetyl)-1,2,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10556524
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10556524 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10161032 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10009531 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10556524 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03081DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 74461-64-6
Molekylformel C3H2Cl2N2S
Molekylvikt (g/mol) 169.02
MDL-nummer MFCD00096470
InChI-nyckel FFFMIFUBJZBTCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole,5-chloro-3-chloromethyl, 1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-7ci, 9ci
PubChem CID 332610
IUPAC-namn 5-klor-3-(klormetyl)-1,2,4-tiadiazol
LEDER ClCC1=NSC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-chloro-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-thiadiazole
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 169.03
Procent renhet 97%