Läs mer
5-klor-3-hydroxipyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11311957
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311957 5 g 5g
11321957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07568.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74115-12-1 | C5H4ClNO | 129.543 g/mol
5-klor-3-hydroxipyridin används vid framställning av 4-(5-klorpyridin-3-yloxi)isokinolin
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-klor-3-hydroxipyridin används vid framställning
av 4-(5-klorpyridin-3-yloxi)isokinolin
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74115-12-1
Molekylformel C5H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 129.543
MDL-nummer MFCD00006379
InChI-nyckel TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-hydroxypyridine, 5-chloro-3-pyridinol, 3-chloro-5-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 5-chloro, 5chloro-3-pyridinol, pubchem6628, 3-chloro-5-pyridinol, acmc-209otf, 5-chloranylpyridin-3-ol, 3chloro-5-hydroxypyridine
PubChem CID 582305
IUPAC-namn 5-klorpyridin-3-ol
LEDER C1=C(C=NC=C1Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-3-hydroxypyridine
Smältpunkt 159°C to 163°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1422550
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 129.55
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.