Läs mer
5-klor-3-metyl-1-bensotiofen-2-karboxylsyra, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10334532
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10334532 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10641683 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10662665 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10334532 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00546CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 50451-84-8
Molekylformel C10H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 226.67
MDL-nummer MFCD03407361
InChI-nyckel KEYCXZNZFABITO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic ac, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzo b thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2794614
IUPAC-namn 5-klor-3-metyl-l-bensotiofen-2-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 226.68
Procent renhet 95%