Läs mer
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7033446
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11490020
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50562.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51626-33-6
Molekylformel C11H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 217.656
MDL-nummer MFCD00455809
InChI-nyckel MWXQWRGAGVHIDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, acmc-20am4a
PubChem CID 2748811
IUPAC-namn 5-chloro-3-methyl-1-phenylpyrazole-4-carbonitrile
LEDER CC1=NN(C(=C1C#N)Cl)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 217.66
Procent renhet 99%