Läs mer
5-Kloro-3-metyl-4-nitro-1H-pyrazol, TRC
Produktkod. 30351715
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30351715 1 g
30365930 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30351715 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3691151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6814-58-0
Molekylformel C4 H4 Cl N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 161.546
Synonym Pyrazachlor, Pyrazole, 3(or 5)-chloro-5(or 3)-methyl-4-nitro- (7CI), 3-Chloro-5-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, 3-Chloro-4-nitro-5-methyl-1H-pyrazole, 5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, ABG 3030, CMN-Pyrazole, Release, 1H-Pyrazole, 3-chloro-5-methyl-4-nitro-
IUPAC-namn 5-kloro-3-metyl-4-nitro-1H-pyrazol
LEDER Cc1n[nH]c(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazachlor
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-2-3(8(9)10)4(5)7-6-2/h1H3,(H,6,7)
Formel vikt 160.9992