missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Chloro-3-(methylamino)sulfamoyl-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30364789
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364789 10 mg
30363104 50 mg
30368091 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364789 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36904810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70374-37-7
Molekylformel C7H8ClNO4S2
Molekylvikt (g/mol) 269.73
IUPAC-namn methyl 5-chloro-3-(methylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylate
LEDER CNS(=O)(=O)c1cc(Cl)sc1C(=O)OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Chloro-3-(methylamino)sulfamoyl-2-carboxylic Acid Methyl Ester
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8ClNO4S2/c1-9-15(11,12)4-3-5(8)14-6(4)7(10)13-2/h3,9H,1-2H3
Formel vikt 268.9583
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.