missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-3-(methylamino)sulfamoyl-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-3-(methylamino)sulfamoyl-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO4S2/c1-9-15(11,12)4-3-5(8)14-6(4)7(10)13-2/h3,9H,1-2H3 |
| Formel vikt | 268.9583 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?