Läs mer
5-Chloro-3-[(methylamino)sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-chloro-3-(methylsulfamoyl)thiophene-2-carboxylic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO4S2/c1-8-14(11,12)3-2-4(7)13-5(3)6(9)10/h2,8H,1H3,(H,9,10) |
| Formel vikt | 254.9427 |