Läs mer
5-klor-3-metylbenso[b]tiofen-2-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10580922
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10580922 1 g 1g
11396905 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10580922 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MWP00006DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 166964-33-6
Molekylformel C9H6Cl2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 281.17
MDL-nummer MFCD00173797
InChI-nyckel JLTUANWNGKWRQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonylchloride, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-3-methyl, zlchem 600, pubchem5100, buttpark 21\07-05, 5-chloro-3-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735756
IUPAC-namn 5-klor-3-metyl-l-bensotiofen-2-sulfonylklorid
LEDER CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 281.18
Procent renhet 97%