Läs mer
5-klor-3-metylbenso[b]tiofen-2-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396905
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396905 10 g 10g
10580922 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396905 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MWP00006EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 166964-33-6
Molekylformel C9H6Cl2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 281.17
MDL-nummer MFCD00173797
InChI-nyckel JLTUANWNGKWRQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonylchloride, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-3-methyl, zlchem 600, pubchem5100, buttpark 21\07-05, 5-chloro-3-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735756
IUPAC-namn 5-klor-3-metyl-l-bensotiofen-2-sulfonylklorid
LEDER CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 281.18
Procent renhet 97%