Läs mer
5-klor-3-metylbenso[b]tiofen-2-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 281.18 |
| Procent renhet | 97% |