Läs mer
5-klor-3-metylbenso[b]tiofen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10762873
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10762873 10 g 10g
10118744 25 g 25g
10232312 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10762873 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MWP00002EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19404-18-3
Molekylformel C9H7ClS
Molekylvikt (g/mol) 182.665
MDL-nummer MFCD00052506
InChI-nyckel UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
PubChem CID 317317
IUPAC-namn 5-klor-3-metyl-l-bensotiofen
LEDER CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 182.67
Procent renhet 97%