missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-3-nitro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-3-nitro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine |
| CAS | 1363380-51-1 |
| Molekylformel | C6H3ClN4O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Chloro-3-Nitropyrazolo[1,5-A]Pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN4O2/c7-5-1-2-10-6(9-5)4(3-8-10)11(12)13/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cnn2ccc(Cl)nc12 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.57 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?