Läs mer
5-chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10381800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10381800 5 g 5g
10678730 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10381800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438380050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 719-64-2
Molekylformel C13H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 229.67
InChI-nyckel MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-phenylbenzo c isoxazole, 5-chloro-3-phenylanthranil, 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 3-phenyl-5-chloroanthranil, pubchem8713, acmc-209okx, maybridge1_004397, 2, 5-chloro-3-phenyl, 5-chloro-3-phenyl-benzo c isoxazole, 3-phenyl-5-chloro-2,1-benzisoxazole
PubChem CID 347291
IUPAC-namn 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzoxazole
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=NO2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-3-phenyl-2, 1-benzisoxazole
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 115.3°C to 116.1°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 229.67
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.