Läs mer
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, TRC
Produktkod. 30361971
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361971 25 g
30360955 5 g
30350629 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30361971 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37755525G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 719-64-2
Molekylformel C13H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 229.66
Synonym 3-Phenyl-5-chloroanthranil, 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazoles, 5-Chloro-3-phenylanthranil, 5-Chloro-3-phenylbenz[c]isoxazole, NSC 405896
IUPAC-namn 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzoxazole
LEDER Clc1ccc2noc(c3ccccc3)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H8ClNO/c14-10-6-7-12-11(8-10)13(16-15-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Formel vikt 229.0294