Läs mer
5-Chloro-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine |
| CAS | 1900716-17-7 |
| Molekylformel | C9H7ClN4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClN4/c10-7-5-13-9(11)14-8(7)6-2-1-3-12-4-6/h1-5H,(H2,11,13,14) |
| LEDER | Nc1ncc(Cl)c(n1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.63 |