Läs mer
5-kloro-4-fluor-2-nitroanilin, 97 %
Produktkod. 11471568
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471568 5 g 5g
11461568 1 g 1g
11481568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13879.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 104222-34-6 | C6H4ClFN2O2 | 190,558 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104222-34-6
Molekylformel C6H4ClFN2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.558
MDL-nummer MFCD00052698
InChI-nyckel VRJKEIWZSOHDOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-fluoro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro, benzenamine,5-chloro-4-fluoro-2-nitro, 5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenylamine, pubchem8452, acmc-2098bg, timtec-bb sbb003647, buttpark 45\03-11, 3-chloro-4-fluoro-6-nitroaniline, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro-aniline
PubChem CID 517835
IUPAC-namn 5-klor-4-fluoro-2-nitroanilin
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Cl)F)[N+](=O)[O-])N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Smältpunkt 141°C to 145°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 7202993
Formel vikt 190.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.