Läs mer
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10272802 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10272802 1 g Glass bottle 1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10272802 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 355490010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
CAS 104222-34-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 142°C to 145°C
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H4ClFN2O2
MDL-nummer MFCD00052698
Kvantitet 1 g
Synonym 2-nitro-4-fluoro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro, benzenamine,5-chloro-4-fluoro-2-nitro, 5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenylamine, pubchem8452, acmc-2098bg, timtec-bb sbb003647, buttpark 45\03-11, 3-chloro-4-fluoro-6-nitroaniline, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro-aniline
InChI-nyckel VRJKEIWZSOHDOH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Cl)F)[N+](=O)[O-])N
IUPAC-namn 5-chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Molekylvikt (g/mol) 190.56
PubChem CID 517835
Formel vikt 190.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.