Läs mer
5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10242612 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10242612 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10242612 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 356000010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline
Namnnotering 96%
CAS 7149-80-6
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 159°C to 163°C
Färg Orange to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H7ClN2O2
MDL-nummer MFCD00034066
Kvantitet 1 g
Synonym 5-chloro-4-methyl-2-nitro-phenylamine, benzenamine, 5-chloro-4-methyl-2-nitro, 5-chloro-4-methyl-2-nitrophenylamine, 5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline, acmc-209oix, 4-amino-2-chloro-5-nitrotoluene, zerenex e/9102011, 5-chloro-4-methyl-2-nitro-aniline, 5-chloro-2-nitro-p-toluidine, benzenamine,5-chloro-4-methyl-2-nitro
InChI-nyckel BBWHBSDZHSQECL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline
Molekylvikt (g/mol) 186.6
PubChem CID 251681
Formel vikt 186.6
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.