Läs mer
5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11469436
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469436 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11469436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19148.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline
CAS 7149-80-6
Smältpunkt 159°C to 163°C
Molekylformel C7H7ClN2O2
MDL-nummer MFCD00034066
Kvantitet 25 g
Synonym 5-chloro-4-methyl-2-nitro-phenylamine, benzenamine, 5-chloro-4-methyl-2-nitro, 5-chloro-4-methyl-2-nitrophenylamine, 5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline, acmc-209oix, 4-amino-2-chloro-5-nitrotoluene, zerenex e/9102011, 5-chloro-4-methyl-2-nitro-aniline, 5-chloro-2-nitro-p-toluidine, benzenamine,5-chloro-4-methyl-2-nitro
InChI-nyckel BBWHBSDZHSQECL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline
Molekylvikt (g/mol) 186.595
PubChem CID 251681
Formel vikt 186.6
Procent renhet 97%