missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 20718-46-1 |
| Molekylformel | C6 H2 Cl N3 O2 Se |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2ClN3O2Se/c7-3-1-2-4-5(9-13-8-4)6(3)10(11)12/h1-2H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1c(Cl)ccc2n[se]nc12 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.51 |
| Formel vikt | 262.9001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?