Läs mer
5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Produktkod. 10523042
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10523042 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10523042 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM02596DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 58457-24-2
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C4HCl2NO4S2
MDL-nummer MFCD00067978
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulfonyl chloride, 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-chloro-4-nitro 2-thienyl sulfone, pubchem5498, 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonylchloride, acmc-20am48, 2-chlorosulphonyl-4-nitro-5-chlorothiophene, 5-chloro-4-nitro-2-thienylsulfonyl chloride
InChI-nyckel SGHAHFHTASPNKN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(SC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 262.075
PubChem CID 2735783
Formel vikt 262.09
Procent renhet 97%