Läs mer
5-Kloro-6-(2,3-diklorofenoxy)-2-(metylsulfinyl)-1H-bensimidazol (Triclabendazolsulfoxid), Mikromol™
Beskrivning
5-Klor-6-(2,3-diklorofenoxi)-2-(metylsulfinyl)-1H-benzimidazol (Triclabendazolsulfoxid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triclabendazole sulfoxide |
| CAS | 100648-13-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Triclabendazole sulfoxide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C14 H9 Cl3 N2 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, CGA 110752, Triclabendazole Sulfoxide, Triclabendazole Related Compound A, Triclabendazole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl3N2O2S/c1-22(20)14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)21-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | CS(=O)c1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 5-kloro-6-(2,3-diklorfenoxi)-2-metylsulfinyl-1H-benzimidazol |
| Visa mer |